Documenti
GF05428391
Alumina
fiber, tex number 210, length 10 m, filament diameter 0.02mm
Sinonimo/i:
AL605720
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 054-283-91
Lunghezza
10 m
Diametro
0.02 mm , filament diameter