GF36288276
Alumina
Bar, 20 mm, size 736 mm, side length (of longer side) 25mm
Sinonimo/i:
AL608025
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
bars
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 362-882-76
Misura
736 mm