Documenti fondamentali
GF03172632
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 3 mm, size 150 × 150 mm, clear
Sinonimo/i:
CT303120
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 031-726-32
Misura
150 × 150 mm
Spessore
3 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)