Documenti fondamentali
F16001
Sigma-Aldrich
Formamidinesulfinic acid
≥98%
Sinonimo/i:
Aminoiminomethanesulfinic acid, Thiourea dioxide
Scegli un formato
100 G
74,30 €
74,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
74,30 €
About This Item
Formula condensata:
NH2C(=NH)SO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.12
Beilstein:
506653
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
74,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Punto di fusione
124-127 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=N)S(O)=O
InChI
1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Convenient reagent for the reduction of ketones to secondary alcohols.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Lungs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Preparation of technetium-99m glucoheptonate utilizing formamidine sulfinic acid.
J R Scott et al.
International journal of nuclear medicine and biology, 7(1), 71-73 (1980-01-01)
The use of formamidine sulphinic acid in the preparation of 99mTc-labelled radiopharmaceuticals--a cautionary note.
J Baldas et al.
International journal of nuclear medicine and biology, 8(1), 110-111 (1981-01-01)
J Baldas et al.
European journal of nuclear medicine, 7(4), 187-189 (1982-01-01)
The use of formamidine sulphinic acid as a reducing agent in the presence of technetium-99-pertechnetate and diethyldithiocarbamate ligand has been shown to yield a complex containing a Tc = CO bond. The carbon monoxide present in this complex originates from