163511
Hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrate
Sinonimo/i:
Sodium formaldehydesulfoxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Punto di fusione
64-68 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: slightly soluble(lit.)
benzene: slightly soluble(lit.)
chloroform: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: freely soluble(lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].OCS([O-])=O
InChI
1S/CH4O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h2H,1H2,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves