Documenti fondamentali
F12405
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-nitrotoluene
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)F
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.527 (lit.)
P. ebollizione
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
JHFOWEGCZWLHNW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)