634786
(S)-(+)-N-Boc-3-pyrrolidinol
97%
Sinonimo/i:
(S)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-(+)-3-pyrrolidinol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +26°, c = 1% in methanol
Punto di fusione
60-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](O)C1
InChI
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h7,11H,4-6H2,1-3H3/t7-/m0/s1
APCBTRDHCDOPNY-ZETCQYMHSA-N
Applicazioni
- tert-Butyl 3-(2-bromophenoxy)pyrrolidine-1-carboxylate, which is employed as a key intermediate in the preparation of IkB-kinase IKK2 inhibitor.
- Dimethoxy-pyrrolidylquinazoline , and peptidomimetic quinoline derivatives.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges