Documenti fondamentali
E45201
Sigma-Aldrich
Ethyl phenylcyanoacetate
95%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CN)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5053 (lit.)
P. ebollizione
275 °C (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2H2,1H3
SXIRJEDGTAKGKU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)