W273309
Methyl phenylacetate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Benzene acetic acid methyl ester, Methyl 2-phenylacetate, Phenyl-acetic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. eboll.
218 °C (lit.)
Densità
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
honey; floral; spicy; sweet
Stringa SMILE
COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
211.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99.5 °C - closed cup