349763
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
99%
Sinonimo/i:
3-Methoxyhydrocinnamic acid
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
43-45 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(CCC(O)=O)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10(11)12/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,11,12)
BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3