Documenti fondamentali
E21604
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclopropanecarboxylate
99%
Scegli un formato
25 G
87,80 €
87,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
87,80 €
About This Item
Formula condensata:
C3H5CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Beilstein:
2039752
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
87,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.420 (lit.)
P. ebollizione
129-133 °C (lit.)
Densità
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Haocheng Liu et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(1) (2020-01-16)
Mangoes (Mangifera indica L.) are wildly cultivated in China with different commercial varieties; however, characterization of their aromatic profiles is limited. To better understand the aromatic compounds in different mango fruits, the characteristic aromatic components of five Chinese mango varieties