Documenti fondamentali
113867
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclobutanecarboxylate
99%
Scegli un formato
25 G
169,00 €
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
169,00 €
About This Item
Formula condensata:
C4H7CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Beilstein:
1929653
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
159 °C (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CCC1
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
SMVBADCAMQOTOV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl cyclobutanecarboxylate can be used in the synthesis of cyclobutylidenecyclopropane by a three-step sequence.
Ethyl cyclobutanecarboxylate is used in C-13 NMR studies. It is closely related to cyclobutanecarbonyl chloride which is puckered with an equatorial substituent[1].
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Carbon-13 NMR spectra of methylated cyclobutanes and ethyl cyclobutane-carboxylates.
Eliel EL and Pietrusiewicz KM.
Org. Magn. Reson., 13(3), 193-196 (1980)