Documenti fondamentali
DWKWGW0255V
Azlon Gram Stain Wash Bottles with Driplok vapor venting
low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
Sinonimo/i:
WGW0255V
Scegli un formato
1 EA
41,10 €
41,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
41,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
41,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
low-density polyethylene bottle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon WGW0255V
Capacità
250 mL
Applicazioni
Ideal for use with Gram-stain solutions
Caratteristiche e vantaggi
Set of 5 wash bottles for use with Crystal Violet solution, Lugols iodine solution, Gram iodine solution, Gram colour/de-colourising solution, Safranine solution
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)