Documenti
GF41644874
Quartz - fused
granule, 2-3 mm nominal granule size, weight 50 g
Sinonimo/i:
SI616303
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 416-448-74
Peso
50 g
Dimensione nominale granuli
2-3 mm