Documenti fondamentali
SYNH121410
Synthware Hickman still head with side port, cap, o-ring and PTFE-faced septum
joint: ST/NS 14/10
Sinonimo/i:
Synthware H121410, Hickman Distillation head
Scegli un formato
1 EA
53,10 €
53,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
53,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
53,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/10
Produttore/marchio commerciale
H121410
Descrizione generale
Synthware Hickman distillation head is designed for microscale fractional distillation. It is supplied with one compression cap, one Viton® O-ring, and one PTFE-faced silicone rubber septum. The side port includes a cap and an 8 mm PTFE-lined septum for syringe injection or sample retrieval.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)