Documenti fondamentali
DWKW651469
Wheaton® Cryule Cryogenic Ampule
Sinonimo/i:
W651469
Scegli un formato
293 EACH
408,00 €
408,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
293 EACH
408,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
408,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 293 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W651469
Capacità
5 mL
diam. × alt.
16.5 mm × 98 mm
Applicazioni
Biological Sample Preservation
Caratteristiche e vantaggi
  • For biological sample preservation in glass
  • Allows for storage at low temperatures
  • Can be used in the vapor phase of liquid nitrogen
  • Special design allows for storage at low temperatures as well as rapid thawing
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)