Documenti fondamentali
DWK176762
Wheaton® Ampule
Sinonimo/i:
176762
Scegli un formato
25 EACH
596,00 €
596,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EACH
596,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
596,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
standard type
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 176762
Capacità
20 mL
diam. × alt.
28 mm × 100 mm
Applicazioni
Packaging samples and certified standards
Caratteristiche e vantaggi
  • Commonly used for packaging certified standards
  • Consistent with low background counts
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)