Documenti fondamentali
DWKW242839
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity 120 mL
Sinonimo/i:
W242839
Scegli un formato
100 EACH
307,00 €
307,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EACH
307,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
307,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
white bottle
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W242839
Capacità
120 mL
Applicazioni
Opthalmic, IVD Kits, Other
Caratteristiche e vantaggi
  • Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
  • White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
  • Dropper tip caps and tips sold separately
  • Packaged in cases of 100 or 1000
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)