Z249971
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 16 oz (500 mL), amber, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
Sinonimo/i:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Scegli un formato
97,40 €
Scegli un formato
About This Item
97,40 €
Prodotti consigliati
Materiali
amber bottle
black plastic cap
glass bottle
round bottle
Giunto
Joints threaded neck (28-400)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216852
Capacità
16 oz (500 mL)
diam. × alt.
75 mm × 168 mm
Colore
amber
Categorie correlate
Descrizione generale
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Caratteristiche e vantaggi
- Manufactured from amber, USP Type III soda-lime glass
- The amber glass protects the contents from UV light
- Polypropylene caps with choice of liners
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)