Documenti fondamentali
DWKBWP1000P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
BWP1000P
Scegli un formato
5 EA
50,60 €
50,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
50,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
50,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BWP1000P
Capacità
1000 mL
Descrizione generale
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
Applicazioni
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Caratteristiche e vantaggi
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Note legali
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)