Documenti fondamentali
DWKBWP0060AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 60 mL
Sinonimo/i:
BWP0060AP
Scegli un formato
10 EA
17,00 €
17,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
17,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
17,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
round amber polypropylene bottle
wide-neck
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BWP0060AP
Capacità
60 mL
Applicazioni
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
Caratteristiche e vantaggi
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)