Documenti fondamentali
DWKBPM0250P
Azlon Tapered Beakers with Moulded Graduations
polypropylene, capacity 250 mL
Sinonimo/i:
BPM0250P
Scegli un formato
10 EA
32,80 €
32,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
32,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
32,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon
Condizioni di stoccaggio
room temperature
assay range
accuracy: 50 mL
Capacità
250 mL
Applicazioni
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Caratteristiche e vantaggi
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)