Documenti fondamentali
Z272779
Sigma-Aldrich
Nalgene® PFA beaker
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
chemical resistance beaker, plastic beaker
Scegli un formato
1 EA
115,00 €
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
115,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PFA
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 1510-0250
Capacità
250 mL
Descrizione generale
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
Altre note
Browse all plastic beakers
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)