Documenti
Z245380
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 100 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
subdivision 10 mL
Confezionamento
pkg of 100 ea
Alt. × diam. est.
72 mm × 58 mm
Capacità
100 mL
Descrizione generale
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
Altre note
Browse all plastic beakers
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2