Documenti fondamentali
DWK986752
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foil lined urea cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Sinonimo/i:
986752
Scegli un formato
500 EA
305,00 €
305,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
305,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
305,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
lips on vial transparent PET bottle
metal foil liner
white cap
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 986752
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
Capacità
(20 mL)
Raccordi
22-400 neck
22-400
Caratteristiche e vantaggi
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)