Documenti fondamentali
DWK986560
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Sinonimo/i:
986560, Scintillation vial
Scegli un formato
500 EA
354,00 €
354,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
354,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
354,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
foamed PE liner
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
white polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 986560
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
Capacità
(20 mL)
Raccordi
24-400
Descrizione generale
Glass Liquid Scintillation Vials with separately packs caps
  • 20 mL size
  • Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • Available with cap attached, caps packed separately or without cap
  • Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
Caratteristiche e vantaggi
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)