344249
Diphenyl phosphoryl chloride
96%
Sinonimo/i:
Diphenyl chlorophosphate, Diphenyl phosphorochloridate
Scegli un formato
61,81 €
Prezzo di listino88,30 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
61,81 €
Prezzo di listino88,30 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Tensione di vapore
10 mmHg ( 190 °C)
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.55 (lit.)
P. ebollizione
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
Densità
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of guanosine-adenosine-5′,5′-triphosphate, guanosine-cytidine-5′,5′-triphosphate, guanosine-uridine-5′,5′-triphosphate, diguanosine-5′,5′-diphosphate and diguanosine-5′,5′-triphosphate[2]
- as phosphorylating agent for the synthesis of 2-deoxy-D-galactose-3 and -6 phosphoric acids[3]
- in the synthesis of diaryl phosphoryl derivatives of alkylene dithiophosphates[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?