Documenti fondamentali
D73200
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloropyridazine
97%
Scegli un formato
25 G
42,90 €
100 G
120,00 €
42,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
42,90 €
100 G
120,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
42,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
65-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Pyridazine 98%
Sigma-Aldrich
P57204
Pyridazine
Yasser M Loksha et al.
Archiv der Pharmazie, 353(3), e1900295-e1900295 (2020-01-17)
Some novel derivatives of 2-alkyl 6-substituted pyridazin-3(2H)-ones were synthesized by condensation of 3,6-dichloropyridazine with the sodium salt of benzyl cyanide, followed by hydrolysis and coupling with alkyl halides. The synthesized compounds were screened as cyclooxygenase (COX)-1/COX-2 inhibitors and as analgesic