Documenti
C89005
Sigma-Aldrich
N-Cyanoacetylurethane
98%
Sinonimo/i:
Ethyl cyanoacetylcarbamate
About This Item
Formula condensata:
NCCH2CONHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
flakes
Punto di fusione
167-169 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)NC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-2-11-6(10)8-5(9)3-4-7/h2-3H2,1H3,(H,8,9,10)
HSOGVWWWGVFXGF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3