Documenti fondamentali
8.42712
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloropyridazine
for synthesis
Sinonimo/i:
3,6-Dichloropyridazine
Scegli un formato
25 G
77,60 €
100 G
183,00 €
77,60 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
77,60 €
100 G
183,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
205-478-6
NACRES:
NA.22
77,60 €
Spedizione prevista il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Punto di fusione
72 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1nnc(cc1)Cl
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 69 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3