803472
SMPT (4-succinimidyloxycarbonyl-alpha-methyl-alpha(2-pyridyldithio)toluene)
Sinonimo/i:
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4-[1-(2-pyridinyldithio)ethyl]benzoate, SMPT
Scegli un formato
299,60 €
Prezzo di listino428,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
299,60 €
Prezzo di listino428,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
≥90%
Livello qualitativo
Stato
powder
PM
388.46
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
DMSO or DMF: soluble
Gruppo funzionale
NHS ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)C2=CC=C(C(SSC3=CC=CC=N3)C)C=C2
InChI
1S/C18H16N2O4S2/c1-12(25-26-15-4-2-3-11-19-15)13-5-7-14(8-6-13)18(23)24-20-16(21)9-10-17(20)22/h2-8,11-12H,9-10H2,1H3
GKSPIZSKQWTXQG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Reactive groups: NHS ester and pyridyldithiol
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Cleavable with disulfide reducing agents
- Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
- Contains a hindered disulfide bond; has formed immunotoxins with improved stability
- In vitro, an SMPT conjugate was as effective as conjugates formed with SPDP and 2-IT
- Compare to other varieties of SPDP-type reagents, including pegylated forms
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)