Documenti fondamentali
D36607
Sigma-Aldrich
Dibenzyl phosphite
technical grade
Sinonimo/i:
Dibenzyl phosphonate
Scegli un formato
5 G
46,10 €
25 G
126,00 €
100 G
267,00 €
46,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
46,10 €
25 G
126,00 €
100 G
267,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H5CH2O)2P(O)H
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.24
Beilstein:
1982794
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
46,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.555 (lit.)
P. ebollizione
110-120 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densità
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[PH](OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15O3P/c15-18(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,18H,11-12H2
MIBXHGZAARWAGI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Francis J Osonga et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(11) (2020-06-13)
Plant-based pathogenic microbes hinder the yield and quality of food production. Plant diseases have caused an increase in food costs due to crop destruction. There is a need to develop novel methods that can target and mitigate pathogenic microbes. This