365920
Diethyl phosphite
technical grade, 94%
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
94%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
50-51 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C4H11O3P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h8H,3-4H2,1-2H3
MJUJXFBTEFXVKU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?