Documenti fondamentali
762245
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylphosphate potassium salt
Sinonimo/i:
Phosphoric acid di-tert-butyl ester, potassium salt
Scegli un formato
5 G
322,00 €
25 G
1.220,00 €
322,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
322,00 €
25 G
1.220,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18KO4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
322,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
247-252 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].CC(C)(C)OP([O-])(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19O4P.K/c1-7(2,3)11-13(9,10)12-8(4,5)6;/h1-6H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
ZSWXMOQFFWMZQH-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Utilized as an intermediate to prepare N-phosphonooxymethyl prodrugs, which increase bioavailability, and to prepare Nasicon-type phosphates (i.e., KTi2(PO4)3) used in fast ion conductors with low thermal expansion ceramics.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)