Documenti fondamentali
D221309
Sigma-Aldrich
1,12-Dodecanediol
99%
Sinonimo/i:
Dodecamethylene glycol
Scegli un formato
25 G
48,50 €
100 G
127,00 €
48,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
48,50 €
100 G
127,00 €
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2)12OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.33
Beilstein:
1742760
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
48,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
crystals
P. ebollizione
189 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
79-81 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,1-12H2
GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
348.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
176.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Kangming Xu et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-18)
Although hindered phenol/polymer-based hybrid damping materials, with excellent damping performance, attract more and more attention, the poor stability of hindered phenol limits the application of such promising materials. To solve this problem, a linear hindered phenol with amorphous state and
Aruuhan Bayaguud et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(14), 4602-4608 (2017-03-23)
A reaction strategy for the post-functionalization of hexavanadate derivatives is presented herein. In this study, five polyoxovanadate-based organic-inorganic hybrids TBA
Dina Maniar et al.
ChemSusChem, 12(5), 990-999 (2019-01-15)
Enzymatic polymerization provides an excellent opportunity for the conversion of renewable resources into polymeric materials in an effective and sustainable manner. A series of furan-based copolyesters was synthesized with