N29600
1,9-Nonanediol
98%
Sinonimo/i:
Nonamethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
177 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
45-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCO
InChI
1S/C9H20O2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup