177482
1,16-Hexadecanediol
97%
Sinonimo/i:
Hexadecamethylene glycol
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
197-199 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
91-94 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O2/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h17-18H,1-16H2
GJBXIPOYHVMPQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3