Documenti fondamentali
D156604
Sigma-Aldrich
Sodium dimethyldithiocarbamate hydrate
98%
Sinonimo/i:
Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt
Scegli un formato
25 G
77,80 €
100 G
298,00 €
77,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
77,80 €
100 G
298,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCSSNa · aq
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.21 (anhydrous basis)
Beilstein:
3569024
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
77,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
120-122 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].CN(C)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C3H7NS2.Na.H2O/c1-4(2)3(5)6;;/h1-2H3,(H,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
RJCVAPZBRKHUSV-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Chelating agent
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Kathryn L Linge et al.
Environmental science. Processes & impacts, 22(3), 653-662 (2020-03-10)
The use of monochloramine as an alternative disinfectant to chlorine in drinking water treatment can lead to increased formation of emerging nitrogenous halogenated disinfection by-products (DBPs), even when the formation of regulated halogenated DBPs has decreased. In this study, we