Documenti
71513
Sigma-Aldrich
Sodium dimethyldithiocarbamate solution
~40% in H2O
Sinonimo/i:
Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCSSNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.21
Beilstein:
3569024
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Concentrazione
~40% in H2O
Stringa SMILE
CN(C)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C3H7NS2.Na/c1-4(2)3(5)6;/h1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
VMSRVIHUFHQIAL-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3