Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 83,20 € |
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 335,00 € 284,75 € |
Informazioni su questo articolo
83,20 €
Nome del prodotto
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate,
vapor density
5.9 (vs air)
Quality Segment
assay
≥97% (perchloric acid titration)
form
powder or crystals
mp
95-98.5 °C (lit.)
solubility
water: 1 g/10 mL, slightly hazy
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (perchloric acid titration) | assay ≥97% | assay - | assay - |
| form powder or crystals | form powder | form - | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: 1 g/10 mL, slightly hazy | solubility - | solubility - | solubility 600 g/L |
| mp 95-98.5 °C (lit.) | mp 95-98.5 °C (lit.) | mp 95-98.5 °C (lit.) | mp 93 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?