09935
Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate
purum p.a., ≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
1-Pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, APDC, Ammonium pyrrolidinecarbodithioate, PDC, PDTC
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (NT)
Forma fisica
(powder or powder with lumps)
Punto di fusione
153-155 °C (lit.)
Cationi in tracce
Bi: ≤10 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤10 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
N.SC(=S)N1CCCC1
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... RELA(5970)
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?