Documenti fondamentali
D120006
Sigma-Aldrich
2,6-Dihydroxypyridine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
2,6-Pyridinediol hydrochloride
Scegli un formato
5 G
51,10 €
25 G
285,00 €
51,10 €
Prezzo di listino73,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
51,10 €
25 G
285,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.56
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
51,10 €
Prezzo di listino73,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
206-208 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Oc1cccc(O)n1
InChI
1S/C5H5NO2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6-4;/h1-3H,(H2,6,7,8);1H
HNWWAWKDVFVJRG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H Stopper et al.
Biochemical and biophysical research communications, 203(2), 1124-1130 (1994-09-15)
The rate limiting step in 5-fluorouracil catabolism is catalyzed by the enzyme dihydropyrimidine dehydrogenase. Since degradation of 5-fluorouracil decreases its efficacy in chemotherapy, the inhibition of its catabolism is a promising tool. We investigated the formation of micronuclei in vitro
M Fukushima et al.
Gan to kagaku ryoho. Cancer & chemotherapy, 23(6), 721-731 (1996-05-01)
Possible pathways of intracellular phosphorylation of 5-fluorouracil (5-FU) in human cancer cells were investigated in vitro and in vivo. We used two inhibitors which regulate the anabolism of 5-FU for the purpose of elucidation of its pathways; one is oxonic
Paula Sachelaru et al.
Journal of bacteriology, 187(24), 8516-8519 (2005-12-03)
The enzyme catalyzing the hydrolytic cleavage of 2,6-dihydroxypseudooxynicotine to 2,6-dihydroxypyridine and gamma-N-methylaminobutyrate was found to be encoded on pAO1 of Arthrobacter nicotinovorans. The new enzyme answers an old question about nicotine catabolism and may be the first C--C bond hydrolase