Documenti fondamentali
CLS9999918
Corning® disposable phenolic cap
18-415 thread
Sinonimo/i:
phenolic caps, threaded cap, threaded caps
Scegli un formato
1000 EA
481,65 €
481,65 €
Prezzo di listino507,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
481,65 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
481,65 €
Prezzo di listino507,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Corning 99999-18
Altezza
17.5 mm
Raccordi
18-415 thread
Descrizione generale
These disposable Corning caps are made from phenolic resin and are autoclavable at 121°C. Caps are provided with a white rubber liner.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)