Documenti fondamentali
CLS9999913
Corning® disposable phenolic cap
13-415 thread
Sinonimo/i:
phenolic caps, threaded cap, threaded caps
Scegli un formato
1000 EA
343,90 €
343,90 €
Prezzo di listino362,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
343,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
343,90 €
Prezzo di listino362,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Corning 99999-13
Altezza
13.5 mm
Raccordi
13-415 thread
Descrizione generale
These disposable Corning caps are made from phenolic resin and are autoclavable at 121°C. Caps are provided with a white rubber liner.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)