CLS9944716
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 15.5 mL
Sinonimo/i:
culture tube, glass tubes, test tubes
Scegli un formato
624,15 €
Prezzo di listino657,00 €Risparmia il 5%Scegli un formato
About This Item
624,15 €
Prezzo di listino657,00 €Risparmia il 5%Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
case of 1000
pack of 250
Produttore/marchio commerciale
Corning 99447-16
D.E. × lungh.
16 mm × 125 mm
Capacità
15.5 mL
Colore
clear
Raccordi
thread for 15-415
Compatibilità
suitable for (culture)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)