Documenti fondamentali
CLS9944920
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style, round-bottom
capacity 24.0 mL
Sinonimo/i:
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99449
Scegli un formato
500 EA
379,00 €
379,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
379,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
379,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
round bottom tube
Misura filettatura
18-415
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
pack of 250 ea
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 99449-20
D.E. × lungh.
20 mm × 125 mm
Capacità
24.0 mL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (culture)
Descrizione generale
  • Pyrex® disposable culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • Ideal for use in tissue culture and general bacteriological applications.
  • Screw-cap tubes are supplied without caps.
Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)