CLS9944913
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style, round-bottom
capacity 7.5 mL
Sinonimo/i:
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99449
Scegli un formato
482,00 €
Scegli un formato
About This Item
482,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom tube
Misura filettatura
13-415
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
pkg of 1000 ea
pkg of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 99449-13
D.E. × lungh.
13 mm × 100 mm
Capacità
7.5 mL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (culture)
Descrizione generale
- Pyrex® disposable culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- Ideal for use in tissue culture and general bacteriological applications.
- Screw-cap tubes are supplied without caps.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)