Documenti fondamentali
CLS830050
Pyrex® graduated tube with pour-out
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
Corning® 8300
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS830050 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
conical bottom tube (Short)
Confezionamento
case of 12
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 8300-50
Disponibilità
not available in EU
D.E. × lungh.
29 mm × 118 mm
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Short-conical bottom. White enamel scale has 0.5 mL graduations from 0 to 10 mL and 1 mL graduations from 10 to 50 mL.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)