Documenti fondamentali
CLS722085
Pyrex® spot plate with nine depressions
W × L 85 mm × 100 mm
Sinonimo/i:
Corning® 7220
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Il prodotto CLS722085 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Produttore/marchio commerciale
Corning 7220-85
Largh. × lungh.
85 mm × 100 mm
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Descrizione generale
Concave depressions are O.D. 22mm × D 7mm.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)