CLS432081
Accessory for Corning® CoolBox™
cooling core for Corning® CoolBox™ XT workstations, for 0.5 to 4 C
Sinonimo/i:
CoolBox Accessory, CoolBox Kit, Corning CoolBox
Scegli un formato
210,00 €
Scegli un formato
About This Item
210,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
cooling core for Corning® CoolBox™ XT workstations
for 0.5 to 4 C
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 432081
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)